Learn More
Tetrachlor-o-Benzochinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 2435-53-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2435-53-2
Summenformel C6Cl4O2
Molekulargewicht (g/mol) 245.86
MDL-Nummer MFCD00001646
InChI-Schlüssel VRGCYEIGVVTZCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chloranil, tetrachloro-o-benzoquinone, tetrachloro-o-quinone, 2-chloranil, tetrachloro-1,2-benzoquinone, o-chloroanil, 3,4,5,6-tetrachloro-1,2-benzoquinone, isochloranil, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,4,5,6-tetrachloro, ortho-chloranil
PubChem CID 73252
IUPAC-Name tetrachlorocyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(Cl)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachloro-o-benzoquinone
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 125.0°C to 129.0°C
Farbe Bordeaux
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6Cl4(=O)2
Menge 25 g
Beilstein 07, 602
Fieser 01,128; 04,76; 05,104; 07,355; 09,102; 10,85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 10g/L chloroform (20°C)
Formelmasse 245.88
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachloro-o-benzoquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.