Learn More
Tetrachlorethylen ,≥99.5 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 L
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrachlorethylen |
Schmelzpunkt | -22 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.623 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 121 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CCl2=CCl2 |
Brechungsindex | n20/D 1.505 (Lit.) |
Menge | 6 x 1 l |
UN-Nummer | UN1897 |