Learn More
Tetrachlorethylen, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10192300 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Chemische Identifikatoren
CAS 127-18-4
Summenformel C2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 165.82
MDL-Nummer MFCD00000834
InChI-Schlüssel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrachloroethen
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Specifications
Schmelzpunkt -22°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 120°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 2.5 L
Formelmasse 165.83g/mol
Dampfdruck 18mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrachloroethylene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.