Learn More
Tetrachlorethylen, Honeywell
82.90 € - 6596.26 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 127-18-4 |
---|---|
Summenformel | C2Cl4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 165.82 |
MDL-Nummer | MFCD00000834 |
InChI-Schlüssel | CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Tetrachlorethylen, Tetrachloroethen, Perchlorethylen, Per, Ethen, Tetrachloro, Ethylentetrachlorid, Kohlenstoffdichlorid, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin |
PubChem CID | 31373 |
ChEBI | CHEBI:17300 |
SMILES | ClC(Cl)=C(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15621550
|
Honeywell Research Chemicals
16211-1L |
1 l | N/A | N/A | N/A | ||||
15631550
|
Honeywell Research Chemicals
16211-2.5L |
2.5 l | N/A | N/A | N/A | ||||
15611550
|
Honeywell Research Chemicals
16211-10L |
10 L | N/A | N/A | N/A | ||||
15661550
|
Honeywell Research Chemicals
16211-800KG |
800 kg | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
127-18-4 | |
165.82 | |
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N | |
31373 | |
ClC(Cl)=C(Cl)Cl |
C2Cl4 | |
MFCD00000834 | |
Tetrachlorethylen, Tetrachloroethen, Perchlorethylen, Per, Ethen, Tetrachloro, Ethylentetrachlorid, Kohlenstoffdichlorid, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin | |
CHEBI:17300 |
Spezifikation
Tetrachlorethylen | |
1.623 g/ml bei 25 °C | |
CCl2=CCl2 | |
1897 | |
Tetrachlorethylen, Tetrachloroethen, Perchlorethylen, Per, Ethen, Tetrachloro, Ethylentetrachlorid, Kohlenstoffdichlorid, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin | |
ClC(Cl)=C(Cl)Cl | |
165.82 | |
5.83 (vs. Luft) | |
165.83 mol | |
≥99.5% |
127-18-4 | |
C2Cl4 | |
MFCD00000834 | |
1361721 | |
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2-Tetrachloroethen | |
31373 | |
CHEBI:17300 | |
13 mmHg (20 °C), 19 mmHg (25 °C) |
Sicherheit und Handhabung
P280-P305 + P351 + P338
Gehäuse H315-H317-H319-H336-H351-H411
Warnung
missing translation for 'einecsNumber' : 204-825-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KX3850000