Learn More
Tetraethoxysilan, 99.999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.329 g/mol
90.85 € - 333.66 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 78-10-4 |
---|---|
Summenformel | C8H20O4Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 208.329 |
MDL-Nummer | MFCD00009062 |
InChI-Schlüssel | BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate |
PubChem CID | 6517 |
IUPAC-Name | Tetraethylsilikat |
SMILES | CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11338237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022967.18 |
50 g |
90.85 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11328237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022967.30 |
250 g |
333.66 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as a cross linking agent in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
78-10-4 | |
208.329 | |
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N | |
6517 | |
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
C8H20O4Si | |
MFCD00009062 | |
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate | |
Tetraethylsilikat |
Spezifikation
168°C | |
-85°C | |
Farblos | |
(Metallbasis) | |
(C2H5O)4Si | |
UN1292 | |
46°C (116°F) | |
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate | |
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N | |
Tetraethylsilikat | |
6517 | |
≥99.999% | |
1.382 | |
0.934 g/mL |
Tetraethoxysilane | |
78-10-4 | |
Flüssigkeit | |
C8H20O4Si | |
MFCD00009062 | |
1422225 | |
14,3851 | |
Soluble in ethanol and 2-propanol. | |
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC | |
208.329 | |
208.33 | |
Pleasant | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226-H332-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:TETRAETHYLSILIKAT
missing translation for 'einecsNumber' : 201-083-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VV9450000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Tetraethoxysilane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetraethoxysilane