Learn More
Tetraethylammoniumjodid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
It has been used as the source of tetraethylammonium ions in pharmacological and physiological studies, but is also used in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde in pharmakologischen und physiologischen Studien als Quelle von Tetraethylamionionen verwendet, wird aber auch in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
In Wasser fast transparent löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Im Dunkeln und nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
Es wurde in pharmakologischen und physiologischen Studien als Quelle von Tetraethylamionionen verwendet, wird aber auch in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
In Wasser fast transparent löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Im Dunkeln und nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetraethylammonium iodide |
Schmelzpunkt | ∼320°C (decomposition) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 3562649 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water almost transparency. |
Formelmasse | 257.17 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetraethylammonium iodide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetraethylammonium iodide