Learn More
Tetrakis-(1-pyrazolyl)-borat, Kaliumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14782-58-2 | C12H12BKN8 | 318.2 g/mol
74.67 € - 315.57 €
Chemische Identifikatoren
CAS 14782-58-2
Summenformel C12H12BKN8
Molekulargewicht (g/mol) 318.2
MDL-Nummer MFCD00800557
InChI-Schlüssel RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide
PubChem CID 92043288
IUPAC-Name Kalium;Tetra(Pyrazol-1-yloxy)Boranuid
SMILES [B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10145560
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
300160010
1 g Glasflasche
74.67 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10628324
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
300160050
5 g Glasflasche
315.57 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
14782-58-2
318.2
RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N
92043288
[B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+]
C12H12BKN8
MFCD00800557
tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide
Kalium;Tetra(Pyrazol-1-yloxy)Boranuid
Spezifikation
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt
14782-58-2
Weiß
95%
MFCD00800557
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,dmf,thf
[B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+]
318.2
318.2
Feines Kristallpulver
95%
253°C to 254°C
Echt
C12H12BKN8
tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide
RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N
Kalium;Tetra(Pyrazol-1-yloxy)Boranuid
92043288
95%