Learn More
Tetramethylcyclobutan-1,3-Dion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487757
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
CAS: 933-52-8 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione is used as a chemical for life science research. It is also used to make other chemical, as well as an chemical and organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethyl-1,3-Cyclobutandion wird als chemisches Produkt für die Life-Sciences-Forschung verwendet. Wird auch zur Herstellung anderer chemischer Produkte sowie chemischer und organischer Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 933-52-8
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.182
MDL-Nummer MFCD00001331
InChI-Schlüssel RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, tetramethylcyclobutane-1,3-dione, 1,3-cyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethyl, tetramethylcyclobuta-1,3-dione, 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, unii-rt4aq22ks4, 1,1,3,3-tetramethylcyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethylcyclobutanedione, dimethyl ketene dimer, rt4aq22ks4
PubChem CID 13617
IUPAC-Name 2,2,4,4-Tetramethylcyclobutan-1,3-dion
SMILES CC1(C(=O)C(C1=O)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylcyclobutane-1,3-dione
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Siedepunkt 120°C to 122°C (150 mmHg)
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen It is soluble in chloroform.
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 99%