Learn More
Tetrapropylammoniumhydroxid, 25 % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289460
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4499-86-9, 7732-18-5
Summenformel C12H29NO
Molekulargewicht (g/mol) 203.37
MDL-Nummer MFCD00009360
InChI-Schlüssel LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
SMILES [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrapropylammonium hydroxide
Namenshinweis 25% in Water
Siedepunkt 100.0°C to 102.0°C
Strukturformel (CH3CH2CH2)4NOH
Dichte 1.0000g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.
IUPAC-Name tetrapropylazanium hydroxide
Formelmasse 203.37
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1
Menge 100 g