Learn More
TEX101 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15447-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16864624
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
May play a role in signal transduction and promote protein tyrosine phosphorylation.
Spezifikation
Spezifikation
TEX101
Polyclonal
Unconjugated
TEX101
Cell surface receptor NYD SP8, GTPR867, NYD SP8, PRO1884, SGRG, TES101RP, testis expressed 101, Testis expressed protein 101, TEX101
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
83639
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BY14
TEX101
TEX101 Fusion Protein Ag7611
150 μL