Learn More
Thallium(I)-bromid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321908
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7789-40-4
Thallium(I) bromide is used as Chemical reagents and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-40-4
MDL-Nummer MFCD00011273
Synonym Thallous bromide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium(I) bromide
Schmelzpunkt ∼460°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1707
Merck Index 14,9258
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water
Formelmasse 284.28
Reinheit (%) 99.999%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.5 g/mL