Learn More
Thallium(I)-fluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374899
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7789-27-7 | FTl | 223.38 g/mol
Thallium(I) fluoride is used as chemical reagents, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-27-7
Summenformel FTl
Molekulargewicht (g/mol) 223.38
MDL-Nummer MFCD00049607
InChI-Schlüssel CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic
PubChem CID 62675
SMILES [F-].[Tl+]
Spezifikation
Siedepunkt 655°C
Chemischer Name oder Material Thallium (I) fluoride
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
UN-Nummer UN1707
Merck Index 14,9262
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water
IUPAC-Name Fluorthallium
Formelmasse 223.37
Reinheit (%) 97%
Dichte 8.36 g/mL