Learn More
Thallium(III)-nitrat-Trihydrat, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389139
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13453-38-8 | H12N3O15Tl | 498.48 g/mol
Thallium(III) nitrate trihydrate is a reagent used for the rapid oxidation of styrene derivatives to carbonyl compounds, for the regioselective ring expansion of cyclic aralkyl ketones via oxidative rearrangement, for the selective hydrolysis of thioacetals to carbonyl compounds and for a general synthetic method to 19-norsteroids. Mediates ring contraction of cyclic ketones to a series of trans-fused 10-methyl-2-decalones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-38-8
Summenformel H12N3O15Tl
Molekulargewicht (g/mol) 498.48
MDL-Nummer MFCD00149874
InChI-Schlüssel TWTZVACKNJEUQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitric acid,thallium 3+ salt, trihydrate 9ci, thallium trinitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate
PubChem CID 11270721
SMILES O.O.O.O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium (III) nitrate trihydrate
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2727
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (95g/L at 20°C).
IUPAC-Name Thallium(3+); Trinitrat; Trihydrat
Formelmasse 444.43 (390.38 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch