Learn More
Thermo Scientific™ Dri-Bath™ Inkubator-Modular-Blöcke
Zur Verwendung mit Thermo Scientific Dri-Bath Inkubatoren
Beschreibung
Beschreibung
Modulare Blöcke
  • Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Dri-Bath™ Modular-Inkubatoren
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Jedes Loch ist 48 mm tief
  • Thermometerbohrungen