Learn More
Thermo Scientific™ HyperSil™ C-18 DASH Säulen für HTS und HPLC, 3 und 5 μm Partikelgröße
Säulenformat: Dash-HTS-Säule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 70105-022151
Artikelnummer. 11563231
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Patentiertes, geringes Totvolumen minimiert Bandspreizung
  • Finger-Tight Fittings ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel der Säulen
Eigenschaften der BETASIL C18-Festphase
  • Breite Palette von Thermo Scientific Chemietechnologien auf 100 Å Silika
  • Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
Bestellinformation
DASH HTS-Säulen werden speziell für die Verwendung mit PEEK™ Schlauchmaterial und Endfittings empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DASH-HTS Column
20 mm
100 Å
C18
Silika
Umkehrphase
2.1 mm
5 μm
L1
Beta
20%
Umkehrphase