Learn More
Thioflavin T, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792631
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 2390-54-7 | C17H19ClN2S | 318.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2390-54-7
Summenformel C17H19ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 318.86
MDL-Nummer MFCD00011944
InChI-Schlüssel JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Yellow 1, C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
IUPAC-Name 4-(3,6-Dimethyl-1,3-Benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-Dimethylanilin;Chlorid
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioflavin T
Beilstein 27, 377
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 318.85
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Orange-Gelb bis Gelb
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver