Learn More
Thionin-Acetat, Thermo Scientific Chemicals
Eignung als biologisches Färbemittel
58.65 € - 183.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 78338-22-4
Summenformel C14H13N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 287.337
MDL-Nummer MFCD00081194
InChI-Schlüssel JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724414
IUPAC-Name (7-Aminophenothiazin-3-Yliden)Azan;Cacetat
SMILES CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11345239
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18912.06
5 g
58.65 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11355239
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18912.14
25 g
183.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thionin acetate is a strongly staining metachromatic dye that is widely used for biological staining. Thionine can also be used in place of Schiff reagent in quantitative Feulgen staining of DNA. It can also be used to mediate electron transfer in microbial fuel cells. It is also employed as a general nuclear stain for chromatin and mucin; for staining Nissl granules by end-point buffering and for showing malignant cells in frozen biopsy sections; and as a stain for semi-thin sections of plant material for light microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thioninacetat ist ein stark färbender metachromatischer Farbstoff, der häufig für die biologische Färbung verwendet wird. Thionin kann auch anstelle des Schiffschen Reagenzes bei der quantitativen Feulgen-Färbung von DNA verwendet werden. Es kann auch zur Vermittlung von Elektronenübertragungen in mikrobiellen Brennstoffzellen verwendet werden. Es wird zudem als allgemeine nukleäre Färbung für Chromatin und Schleim, zum Färben von Nissl-Granulaten durch Endpunktpufferung und zum Nachweis bösartiger Zellen in gefrorenen Biopsieabschnitten und als Färbemittel für halbdünne Abschnitte von Pflanzenmaterial für die Lichtmikroskopie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (∼2.5 mg/ml bei 25 °C) und HOAc: H2O (1:1) (1 mg/ml). Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
78338-22-4
287.337
JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
(7-Aminophenothiazin-3-Yliden)Azan;Cacetat
C14H13N3O2S
MFCD00081194
2724414
CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Spezifikation
Thionin
C14H13N3O2S
Soluble in water (∽2.5mg/ml at 25°C),and HOAc: H2O (1:1) (1mg/ml). Insoluble in ethanol.
CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
287.337
287.34
78338-22-4
MFCD00081194
JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
(7-Aminophenothiazin-3-Yliden)Azan;Cacetat
2724414
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H315-H319-H335
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Thionin acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thionin acetate