Learn More
Thiosalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiosalicylic acid |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 164°C to 169°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | HSC6H4CO2H |
Beilstein | 10, 125 |
Merck Index | 15, 9513 |
Formelmasse | 154.18 |
Reinheit (%) | ≥97.5% |