Learn More
Thulium(III)-oxalathydrat, REacton™, 99.9 % (REO)
Artikelnummer. 11372528
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58176-73-1
Summenformel C6O12Tm2
Molekulargewicht (g/mol) 601.92
MDL-Nummer MFCD00050804
InChI-Schlüssel BSCZSHAJTJRUPP-UHFFFAOYSA-H
Synonym thulium oxalate hydrate, thulium iii oxalate hydrate, acmc-20ajie, ethanedioic acid,thulium 3+ salt,hydrate 3:2:?
PubChem CID 45052048
SMILES [Tm+3].[Tm+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) oxalate hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Tm2(C2O4)3·xH2O
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,9394
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous alkali oxalates with double oxalate formation
IUPAC-Name Oxalat; Thulium(3+); Hydrat
Formelmasse 601.93 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™