Learn More
Zinnarsenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333458
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39332-13-3
Summenformel C8H10N4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.254
MDL-Nummer MFCD00148646
InChI-Schlüssel OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol
PubChem CID 3579846
IUPAC-Name 3-(7H-Purin-6-ylsulfanyl)propan-1,2-diol
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin arsenide
Physikalische Form Stücke
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1557
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in tin telluride
Formelmasse 193.61
Reinheit (%) 99.999%