Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Honeywell
Artikelnummer. 15681830 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-99-8
Summenformel Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 189.61
MDL-Nummer MFCD00011241
InChI-Schlüssel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
IUPAC-Name Dichlorozinn
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinn(II)-chlorid
Menge 2 kg
Strukturformel SnCl2
UN-Nummer 3260
Formelmasse 189.62 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz