Learn More
Zinn(II)-oxalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439193
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 814-94-8 | C2O4Sn | 206.728 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-94-8
Summenformel C2O4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 206.728
MDL-Nummer MFCD00040678
InChI-Schlüssel OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
PubChem CID 13149
IUPAC-Name Oxalat; Zinn(2+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin (II) oxalate
Schmelzpunkt 280°C (decomposition)
Menge 500 g
Strukturformel SnC2O4
UN-Nummer UN3288
Beilstein 3708588
Merck Index 14,8786
Formelmasse 206.72
Reinheit (%) 98%
Dichte 3.56