Learn More
Zinn(IV)-chlorid-bis(2,4-pentandionat), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377298
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 16919-46-3 | C10H14Cl2O4Sn | 387.83 g/mol
It is used as a raw material in synthesis. It is also used as NMR shift reagents and as catalysts for organic synthesis, and precursors to industrial hydroformylation catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16919-46-3
Summenformel C10H14Cl2O4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 387.83
MDL-Nummer MFCD00015316
InChI-Schlüssel DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J
Synonym Bis(acetylacetonato)dichlorotin(IV); Tin(IV) bis(acetylacetonate) chloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn+4].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) chloride bis(2,4-pentanedionate)
Schmelzpunkt 199°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
UN-Nummer UN3146
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
IUPAC-Name tin(4+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) dichloride
Formelmasse 387.83
Reinheit (%) 95%
Empfindlichkeit Moisture sensitive