Learn More
Zinnpulver, 99.999 % (Metallbasis); Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray powder |
Prozentgehaltsbereich | 99.995% |
Menge | 250 g |
Netzgröße | -100 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |