Learn More
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Kassetten
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Epredia™ Tissue-LocTM HistoScreenTM Kassetten, den ultimativen Kassetten für Probensicherheit.
Marke:  Epredia™ C-1000-WH
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12628356
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Thermo Scientific™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Kassetten, den ultimativen Kassetten für Probensicherheit.
  • Spart Zeit, bietet größtmögliche Probensicherheit und eine einfache Anwendung
  • Bietet eine mit einem durchsichtigen Sieb ausgekleidete Innenkammer für eine einfache Probenidentifikation
  • Beseitigt die Notwendigkeit von unsauberen Schwämmen oder Linsenreinigungspapier
  • Gewährleistet eine sichere Verarbeitung der Gewebeproben, da die Kassetten während der Verarbeitung nicht aufgehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mesh Pore Insert
Weiß
HistoScreen™ Kassette