Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Gewebekassetten
Die Scharnierkonstruktion der Epredia™ TissueLocTM Gewebekassetten gewährleistet Probensicherheit während der Verarbeitung und einfaches Entfernen des Deckels während der Einbettung.
Marke:  Epredia™ 58961
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12657806
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Scharnierkonstruktion der Thermo Scientific™ TissueLoc™ Gewebekassetten gewährleistet Probensicherheit während der Verarbeitung und einfaches Entfernen des Deckels während der Einbettung. Diese Kassetten sind für zusätzlichen Komfort bereits vormontiert.
  • Dreiseitiges Schriftfeld gewährleistet eine eindeutige Identifizierung vom Zuschneiden bis zur Aufbewahrung
  • Lösungsmittel- und entkalkerbeständig und kompatibel mit Mikrowellentechniken
  • Elf Farben ermöglichen eine einfache Probenkennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Slotted Pore
Hinged
Grau
Tissue Cassette