Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Gewebekassetten
Die Scharnierkonstruktion der Epredia™ TissueLocTM Gewebekassetten gewährleistet Probensicherheit während der Verarbeitung und einfaches Entfernen des Deckels während der Einbettung.
Marke: Epredia™ 58964
Beschreibung
Die Scharnierkonstruktion der Thermo Scientific™ TissueLoc™ Gewebekassetten gewährleistet Probensicherheit während der Verarbeitung und einfaches Entfernen des Deckels während der Einbettung. Diese Kassetten sind für zusätzlichen Komfort bereits vormontiert.
- Dreiseitiges Schriftfeld gewährleistet eine eindeutige Identifizierung vom Zuschneiden bis zur Aufbewahrung
- Lösungsmittel- und entkalkerbeständig und kompatibel mit Mikrowellentechniken
- Elf Farben ermöglichen eine einfache Probenkennzeichnung
Spezifikation
Slotted Pore | |
Hinged | |
Lila | |
Tissue Cassette |