Learn More
Titanwürfel, 6.4 x 6.4 x 6.4 mm (0.25x 0.25 x 0.25 Zoll), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11361519
Click to view available options
Menge:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium cube
Namenshinweis 6.4x6.4x6.4mm (0.25x0.25x0.25 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 Slugs
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Odorless
Gewicht ≈1.2g/cube
Form Würfel