Learn More
Titan(IV)-oxid, Katalysatorträger, mittlerer Porendurchmesser 140 Å, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460720
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Anatase, typische Eigenschaften = S.A. > 150 m2/g, mittlerer Porendurchmesser 140 Å, Gesamtporenvolumen 0.38 ccm/g, Packungsdichte 0.90 kg/l, enthält 1 % S (als SO4)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-70-0
Summenformel O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
MDL-Nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) oxide, catalyst support
Namenshinweis 1/8 in. Pellets
Physikalische Form 0.125 Zoll Pellets
Menge 1 kg
Formelmasse 79.9