Learn More
Titanoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308778
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12065-65-5
MDL-Nummer MFCD00210650
Synonym Trititanium pentoxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium oxide
Schmelzpunkt 1800°C
Namenshinweis Pellets, ≈8 to 9mm dia. x 7 to 9mm thick
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pellet, pelletieren
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ti3O5
Reinheit (%) 99.9%
Dichte 4.20 g/mL