Learn More
Titan, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038720.AE
102.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 100 mL |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MFCD00011264 |
Spezifikation
Titanium plasma standard solution | |
Flüssig | |
100 mL |
Ti 1000μg/mL | |
MFCD00011264 | |
Specpure™ |