Learn More
Titanpulver, -100 Mesh, 99.4 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048391
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium powder
Farbe Grau
UN-Nummer UN2546
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.4%
Netzgröße −100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
  • P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.