Learn More
Titankugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 12.7 mm (0.50 Zoll) Länge, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324528
Click to view available options
Menge:
25 Slugs
5 Slugs
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 Slugs
Reinheit (%) 99.995%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.8g/slug
Form ≈1,8 g/Slug