Learn More
Titankugel, 9.5 mm (0.37 Zoll) Durchmesser x 9.5 mm (0.37 Zoll) Länge, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470381
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium slug
Namenshinweis 9.5mm (0.37 in.) dia. x 9.5mm (0.37 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 Pc.
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3g/slug
Form Slug