Learn More
Dünne Titanfolie, 0.006 mm (0.0002 in.) Dicke, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. 0.02 g/25 x 25 mm; nicht zertifiziert, frei von Pinholes
144.72 € - 454.26 €
Chemical Identifiers
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Summenformel | Ti |
Molekulargewicht (g/mol) | 47.87 |
MDL-Nummer | MFCD00011264,MFCD00151301 |
InChI-Schlüssel | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
IUPAC-Name | Titan |
SMILES | [Ti] |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
11318717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035813.FF |
25 x 25 mm |
144.72 €
25 Millimeter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11425080
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035813.FI |
50 x 50 mm |
454.26 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
Titan |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Specifications
Titanium | |
7440-32-6 | |
99.6% (Metals basis) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
Titan | |
23963 | |
Geruchsneutral |
Silberfarben bis grau | |
Silver Gray foil | |
Ti | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen