Learn More
Dünne Titanfolie, 0.0127 mm (0.0005 Zoll) Dicke, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389768
Click to view available options
Menge:
90 x 100 mm
90 x 500 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium Thinfoil
Namenshinweis 0.0127mm (0.0005 in.) thick, Light Tight
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 90 x 500 mm
Reinheit (%) 99.6%
Güte Reinheitsgrad 4, für gewerbliche Zwecke
Geruch Odorless
Gewicht ≈0.515g/90x100mm
Form Dünne Folie