Learn More
Titan-Thinfoil, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
90 x 90 mm
90 x 560 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium |
Farbe | Grau |
Aussehen | Dark Gray foil |
Dichte | 4.506g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% (Metals basis) |
Menge | 90 x 90 mm |
Geruch | Geruchsneutral |