Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, Substratlösung
45.35 € - 120.00 €
Spezifikation
Siedepunkt | 100 °C |
---|---|
Farbe | Klar |
Form | Flüssig |
Menge | Gehäuse 30mL |
Substrattyp | TMB-Substrat |
Verpackung | Glasflasche |
Lagerungsbedingungen | 4 °C |
Produktcode | Marke | Substratmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Substratmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10215861
|
Thermo Scientific Chemicals
328030300 |
Gehäuse 30mL |
45.35 €
30 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10499081
|
Thermo Scientific Chemicals
328031000 |
100 ml |
120.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
100 °C | |
Flüssig | |
TMB-Substrat | |
4 °C |
Klar | |
Gehäuse 30mL | |
Glasflasche |