Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB QUICK, für ELISA, Flüssigsubstrat
129.00 € - 227.00 €
Spezifikation
Siedepunkt | 100 °C |
---|---|
Farbe | Klar |
Form | Flüssig |
Menge | 100 ml |
Substrattyp | TMB-Substrat |
Verpackung | Glasflasche |
Produktcode | Marke | Substratmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Substratmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10748352
|
Thermo Scientific Chemicals
328051000 |
100 ml |
227.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10544141
|
Thermo Scientific Chemicals
328050500 |
50 ml |
129.00 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
100 °C | |
Flüssig | |
TMB-Substrat |
Klar | |
100 ml | |
Glasflasche |