Learn More
TMEM176B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | TMEM176B |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16859304
|
Proteintech
19825-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16849304
|
Proteintech
19825-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
TMEM176B (also known as LR8) is a transmembrane protein belongs to the MS4A family of proteins. It may play a role in the process of maturation of dendritic cells. TMEM176B was first discovered in human lung fibroblasts and is associated with human small cell lung carcinoma. Studies suggest that TMEM176B might be involved in cancer and might serve as targets for antiangiogenic therapy of cancer patients. There are two isoforms produced by alternative splicing.Spezifikation
TMEM176B | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q3YBM2, Q9R1Q6 | |
28959, 65963 | |
TMEM176B Fusion Protein Ag13918 | |
Primary | |
-20°C | |
TMEM176B |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
LR8, Protein LR8, TMEM176B, transmembrane protein 176B | |
TMEM176B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |