Learn More
TNT Pufferlösung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7041890
Click to view available options
Menge:
1 l
2 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TNT buffer soln.
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Synonym TRIS NaCl Tween 20 buffer soln.