Learn More
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Serie Handschuhe aus Polyisopren, weiß
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus Polyisopren. Ansell™ TouchNTuff™ weiße Polyisopren-Handschuhe der 83-500-Serie sind ergonomisch gestaltet für eine bessere Passform und mehr Komfort und reduzieren Ermüdung und Belastungen der Hände.
Marke:  Ansell 83500090
607.38 EUR gültig bis 2025-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24381" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15146443
  • 939.00 € / 200 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
  • Puderfreie, chlorierte Innenseite
  • Aufgerolltes Bündchen
  • Handspezifisch
  • Glatte Oberfläche
  • Polyisopren
  • Weiß 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse 100 (ISO 5)
Reinraumhandschuhe
Steril
Rollrand
200 Paare
83-500
Keine Textur
9
0,21 mm
835009
Spritzwasserbeständigkeit