Learn More
3M™ Tracer™ Replacement Pod
The Tracer™ Replacement Pod is designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up to 20 dB.
Merk:  3M™ 7000103758
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 12652615
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Reduces noise levels up to 20 dB SNR in accordance with EN 352-2:2020.
  • Patented tri-flange design in pre-moulded material makes them a fit for most ear canals.
  • Firm, long stem for easy insertion and removal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Blue
20/Pk.
Earplug
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie