Learn More
Bollé Safety Tracker Schutzbrille
Click to view available options
Linsenfärbung:
Brille 5
Gelb
Rauch
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest, Stoßfest, UV-behandelt
Stoßfest, Kratzfest, UV-behandelt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Oberer Schutz.
- Abnehmbare Schaumverstärkung mit indirekter Belüftung.
- Unterer Schutz.
- Abnehmbares, einstellbares Band.
- Seitliche Belüftung.
- Platinum™-Beschichtung.
- Tracker Sicherheitsbrillen sind mit einer Vielzahl von zertifizierten Merkmalen wie den folgenden erhältlich (siehe Spezifikationen pro Modell):
- EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
- EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
- EN 172, Sonnenstrahlungsrisiken: Filterschutz für industrielle Sonnenstrahlung. Empfohlen für Arbeiten im Freien, EN172-Norm garantiert Schutz von 99.99 % vor ultravioletter Sonnenstrahlung. Anwendungsebenen: 5-3.1 (polarisiert) 5-2 (Dämmerung), 5-1.4 (ESP oder CSP), 5/1.1-1.4 (Kontrast), 5-2.5 und 5 bis 4.1 (Rauch) Linsenfarbe: Abhängig von der Linsentechnologie.
- EN 175, Standard für Schweißarbeiten: Legt die Sicherheitsanforderungen und Testmethoden für die Augen- und Gesichtsschutzausrüstung fest, die für das Schweißen und die damit verbundenen Verfahren verwendet wird. In dieser europäischen Norm sind die Anforderungen und Prüfverfahren für die persönliche Schutzausrüstung zum Schutz der Augen und des Gesichts des Bedieners vor schädlicher optischer Strahlung und anderen spezifischen Risiken festgelegt, die durch übliche Schweiß- oder Schneidverfahren oder andere damit verbundene Verfahren entstehen. Die Norm legt den Schutz, einschließlich ergonomischer Aspekte, vor Risiken oder Gefahren verschiedener Art fest: Strahlung, Entzündlichkeit sowie mechanischen und elektrischen Risiken. Diese Norm definiert die verwendeten Begriffe und spezifiziert die Anforderungen in Bezug auf Materialien, Konstruktion und Herstellung.
- Mechanische Risiken B – Mittelstarke Krafteinwirkung: Mittelstarke Krafteinwirkung, widersteht 6 mm, 0.86 g Kugel bei 120 m/s
- Mechanische Risiken F – Geringe Stoßenergie: Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s
- Mechanische Risiken T – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Chemisches Risiko 3: Chemischer Schutz gegen Flüssigkeitstropfen oder -spritzer. Brille, angepasste Brille mit Tragegurt oder Gesichtsschutz obligatorisch.
- Chemisches Risiko 4: Chemischer Schutz gegen große Staubpartikel > 5 Mikrometer. Schutzbrille obligatorisch.
- Platinum™-Beschichtung: Die neue exklusive kratz- und beschlagbeständige Beschichtung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Waschbar (Wasser und Seife), diese auf beiden Seiten des Objektivs aufgebrachte permanente Beschichtung ist sehr kratzfest und verzögert dauerhaft das Auftreten von Beschlagen.
- Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
- CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest, Stoßfest, UV-behandelt |
Beschreibung | Modell TRACPSF |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN166, EN170, EN172/5-2.5, Mechanisches Risiko B/F/T, Chemisches Risiko 3/4, Optische Klasse 1, Europäische CE-Norm |
Linsenfärbung | Rauch |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Außen, Schutz, Dauerverschleiß |
Enthält | Mikrofaserbeutel |
Anzahl pro Karton | 240/Karton |
Anzahl pro Packung | 1/Beutel, 10/Packung |
Gewicht (metrisch) | 53 g |