Learn More
trans-1,2-Dichlorethylen, 98 %, stab. mit 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308875
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96.94 g/mol
trans-1,2-Dichloroethylene is used in the preparation of solvents and in chemical mixtures. It also acts as a synthetic agent and active constituent of perfumes. Further, it is used for electronics cleaning, precision cleaning and metal cleaning activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans-1,2-Dichlorethylen wird bei der Herstellung von Lösungsmitteln und in chemischen Gemischen verwendet. Es fungiert auch als synthetischer Wirkstoff und aktiver Bestandteil von Parfümen. Darüber hinaus wird es für die Elektronikreinigung, Präzisionsreinigung und Metallreinigung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Aceton, Benzol und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht-, luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-60-5
Summenformel C2H2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 96.94
MDL-Nummer MFCD00062942
InChI-Schlüssel KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Synonym trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
PubChem CID 638186
ChEBI CHEBI:29027
IUPAC-Name (E)-1,2-Dichlorethen
SMILES Cl\C=C\Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1,2-Dichloroethylene
Namenshinweis stabilized with 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 1.252
Siedepunkt 47°C to 49°C
Flammpunkt 2°C (35°F)
Brechungsindex 1.4455
Menge 100 g
UN-Nummer UN1150
Beilstein 1420761
Merck Index 14,92
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 96.94
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-1,2-Dichloroethylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trans-1,2-Dichloroethylene