Learn More
Trans-2-Hydroxymethyl-1-Cyclohexylamin-Hydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 28250-45-5 | C7H16NO | 130.21 g/mol
124.62 € - 333.66 €
Chemische Identifikatoren
CAS 28250-45-5
Summenformel C7H16NO
Molekulargewicht (g/mol) 130.21
MDL-Nummer MFCD00145424
InChI-Schlüssel GCWPGEWXYDEQAY-NKWVEPMBSA-O
Synonym trans-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexyl-methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexylmethanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methan-1-ol, chloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride salt, cyclohexanemethanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel
PubChem CID 2724654
IUPAC-Name (1R,2R)-2-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-aminium
SMILES [NH3+][C@@H]1CCCC[C@H]1CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10319200
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
265872500
250 mg Glasflasche
124.62 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10297110
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
265870010
1 g Glasflasche
333.66 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
28250-45-5
130.21
GCWPGEWXYDEQAY-NKWVEPMBSA-O
2724654
[NH3+][C@@H]1CCCC[C@H]1CO
C7H16NO
MFCD00145424
trans-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexyl-methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexylmethanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methan-1-ol, chloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride salt, cyclohexanemethanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel
(1R,2R)-2-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-aminium
Spezifikation
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
28250-45-5
Weiß
99% min. (Argentometry)
MFCD00145424
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
[NH3+][C@@H]1CCCC[C@H]1CO
130.21
165.66
Kristallpulver
99+%
150°C to 155°C
Echt
C7H16NO
trans-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexyl-methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexylmethanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methan-1-ol, chloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride salt, cyclohexanemethanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel
GCWPGEWXYDEQAY-NKWVEPMBSA-O
(1R,2R)-2-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-aminium
2724654
99+%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride