Learn More
trans-2-Octenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423108
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 2548-87-0 | C8H14O | 126.199 g/mol
Used in flavoring tangerine, mandarin, cherry, melon and orange and also as a fragrances agent. It causes defects for locomotion in green fluorescent protein (GFP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in Aromastoffen wie Tangerin, Mandarine, Kirsche, Melone und Orange sowie als Duftstoff verwendet. Es verursacht Defekte der Fortbewegung in grün fluoreszierendem Protein (GFP). Es handelt sich um ein antimikrobielles Mittel, das Pilze zerstört, indem es ihre Fähigkeit zum Wachstum oder zur Vermehrung unterdrückt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol und festen Ölen.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2548-87-0
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00007011
InChI-Schlüssel LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Synonym trans-2-octenal, e-oct-2-enal, e-2-octenal, 2-octenal, trans-2-octen-1-al, e-2-octen-1-al, 2-octen-1-al, 2-octenel, 2-octenal, e, 2-octenal, 2e
PubChem CID 5283324
ChEBI CHEBI:61748
IUPAC-Name (E)-Oct-2-enal
SMILES CCCCCC=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Octenal
Dichte 0.84
Siedepunkt 84°C to 86°C (19 mmHg)
Flammpunkt 71°C (160°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.45
Menge 25 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol and fixed oils.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 95%