Learn More
Trans-2-Undecenal, 95 %, Rest hauptsächlich cis-Isomer
42.70 € - 124.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 53448-07-0
Summenformel C11H20O
Molekulargewicht (g/mol) 168.28
MDL-Nummer MFCD00014680
InChI-Schlüssel PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
Synonym trans-2-undecenal, 2-undecenal, e-undec-2-enal, e-2-undecenal, 2-undecenal, 2e, 2-undecen-1-al, 2e-2-undecenal, trans-2-undecen-1-al, 2-undecenal, e, unii-fnp3s9mg30
PubChem CID 5283356
IUPAC-Name (E)-undec-2-enal
SMILES CCCCCCCCC=CC=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11382516
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06437.06
5 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11392516
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06437.14
25 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
53448-07-0
168.28
PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
5283356
CCCCCCCCC=CC=O
C11H20O
MFCD00014680
trans-2-undecenal, 2-undecenal, e-undec-2-enal, e-2-undecenal, 2-undecenal, 2e, 2-undecen-1-al, 2e-2-undecenal, trans-2-undecen-1-al, 2-undecenal, e, unii-fnp3s9mg30
(E)-undec-2-enal
Spezifikation
trans-2-Undecenal
0.844
104°C (219°F)
C11H20O
MFCD00014680
Air sensitive
PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
(E)-undec-2-enal
5283356
95%
53448-07-0
115°C (10 mmHg)
Rest ist cis-Isomer
1.457
1762239
trans-2-undecenal, 2-undecenal, e-undec-2-enal, e-2-undecenal, 2-undecenal, 2e, 2-undecen-1-al, 2e-2-undecenal, trans-2-undecen-1-al, 2-undecenal, e, unii-fnp3s9mg30
CCCCCCCCC=CC=O
168.28
168.28
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 219-564-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Kühl lagern