Learn More
Trans-4-Brom-β-Nitrostyrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4323862 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 5153-71-9 | C8H6BrNO2 | 228.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5153-71-9
Summenformel C8H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 228.05
InChI-Schlüssel LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N
Synonym 1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, e-1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, 1-bromo-4-e-2-nitroethenyl benzene, trans-4-bromo-beta-nitrostyrene, benzene, 1-bromo-4-1e-2-nitroethenyl, beta-nitro-4-bromostyrene, 4-bromo-.beta.-nitrostyrene, e-4-bromo-beta-nitrostyrene, 1-bromo-4-e-2-nitrovinyl benzene
PubChem CID 688204
IUPAC-Name 1-Brom-4-[(E)-2-Nitroethenyl]Benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C=C[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
Schmelzpunkt 148.0°C to 152.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 228.05
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form kristallines Pulver oder Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Bromo-beta-nitrostyrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.