Learn More
transgelin/SM22 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2A10C2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | transgelin/SM22 |
---|---|
Klon | 2A10C2 |
Konzentration | 0.7 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16847225
|
Proteintech
60213-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16837225
|
Proteintech
60213-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a transformation and shape-change sensitive actin cross-linking/gelling protein found in fibroblasts and smooth muscle. Its expression is down-regulated in many cell lines, and this down-regulation may be an early and sensitive marker for the onset of transformation. A functional role of this protein is unclear. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.Spezifikation
transgelin/SM22 | |
0.7 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
SM22, SM22 alpha, SM22a, SM22-a, SM22alpha, Smooth muscle protein 22 alpha, TAGLN, TAGLN1, transgelin, transgelin/SM22 alpha | |
TAGLN | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2A10C2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Rat, Human, Mouse, Porcine | |
P31232, P37804, Q01995 | |
21345, 25123, 397021, 6876 | |
transgelin/SM22 Fusion Protein Ag0764 | |
Primary | |
-20°C | |
TAGLN |